3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC405699-1G
PC405699-250MG
APOSPC405699-1GEA
2890
CHF
APOSPC405699-1G
APOSPC405699-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Formel:
C₆H₈FNO MW: 129,132 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19207132 CAS-Nummer: 146038-55-3 |