Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC405697-1G
PC405697-250MG
APOSPC405697-1GEA
5490
CHF
APOSPC405697-1G
APOSPC405697-250MG
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁FO₂ MW: 158,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29037344 CAS-Nummer: 1935130-91-8 |