4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405693-1G
PC405693-250MG
APOSPC405693-1GEA
3750
CHF
APOSPC405693-1G
APOSPC405693-250MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₂FN MW: 177,218 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29037340 CAS-Nummer: 1936606-29-9 |