1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405692-1G PC405692-250MG
APOSPC405692-1GEA 4360 CHF
APOSPC405692-1G APOSPC405692-250MG
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₁₁H₁₀FI
MW: 288,1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29037339
CAS-Nummer: 1934526-34-7