3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405690-1G
PC405690-250MG
PC405690-5G
APOSPC405690-1GEA
265
CHF
APOSPC405690-1G
APOSPC405690-250MG
APOSPC405690-5G
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel:
C₆H₇FO₂ MW: 130.117 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19228680 CAS-Nummer: 146038-53-1 |