1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Lieferant: Apollo Scientific
PC405686-1G
PC405686-250MG
APOSPC405686-1GEA
2000
CHF
APOSPC405686-1G
APOSPC405686-250MG
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel:
C₁₁H₁₁F MW: 162.203 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18826721 CAS-Nummer: 271767-84-1 |