2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405674-25G
PC405674-5G
PC405674-1G
APOSPC405674-25GEA
3760
CHF
APOSPC405674-25G
APOSPC405674-5G
APOSPC405674-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formel:
C₆H₄Cl₂F₅NS Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22201015 CAS-Nummer: 149757-20-0 |