3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
PC404591-1G PC404591-250MG
APOSPC404591-1GEA 432 CHF
APOSPC404591-1G APOSPC404591-250MG
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formel: C₉H₅BrFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13192868
CAS-Nummer: 1065087-83-3