4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404590-1G
PC404590-5G
APOSPC404590-1GEA
0
CHF
APOSPC404590-1G
APOSPC404590-5G
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₆BrF₂N MW: 258,062 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12675031 CAS-Nummer: 1189106-86-2 |