4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404589-1G PC404589-5G
APOSPC404589-1GEA 411 CHF
APOSPC404589-1G APOSPC404589-5G
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₆ClF₂N
MW: 213,611 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11501277
CAS-Nummer: 288151-31-5