4-Amino-8-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404562-1G
PC404562-5G
APOSPC404562-1GEA
511
CHF
APOSPC404562-1G
APOSPC404562-5G
4-Amino-8-fluoroquinoline
4-Amino-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₇FN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037191 CAS-Nummer: 148401-38-1 |