4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
8-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine, 4-Amino-8-fluoro-2-methyl-1-azanaphthalene
PC404504-1G
PC404504-5G
APOSPC404504-1GEA
411
CHF
APOSPC404504-1G
APOSPC404504-5G
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉FN₂ MW: 176,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09787728 CAS-Nummer: 288151-34-8 |