1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC404014-1G PC404014-25G PC404014-5G
APOSPC404014-1GEA 26.2 CHF
APOSPC404014-1G APOSPC404014-25G APOSPC404014-5G
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇FN₂
MW: 114,121 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23972194
CAS-Nummer: 139578-67-9