3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC403037-1G
PC403037-250MG
PC403037-500MG
APOSPC403037-1GEA
1160
CHF
APOSPC403037-1G
APOSPC403037-250MG
APOSPC403037-500MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO·ClH MW: 253,649 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20233042 CAS-Nummer: 1349715-87-2 |