2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
PC403011-100MG PC403011-250MG PC403011-1G
APOSPC403011-100MGEA 133 CHF
APOSPC403011-100MG APOSPC403011-250MG APOSPC403011-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
MW: 239,665 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14708148
CAS-Nummer: 153390-61-5