(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC402143-1G PC402143-250MG
APOSPC402143-1GEA 1060 CHF
APOSPC402143-1G APOSPC402143-250MG
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1217829-49-6