1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC402141-1G PC402141-250MG
APOSPC402141-1GEA 958 CHF
APOSPC402141-1G APOSPC402141-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂FN₃·ClH
MW: 253,703 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11109892
CAS-Nummer: 1188264-17-6