1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC402138-1G PC402138-250MG
APOSPC402138-1GEA 958 CHF
APOSPC402138-1G APOSPC402138-250MG
1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄FNO₂
MW: 223,243 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22407916
CAS-Nummer: 1504689-74-0