4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC402135-1G PC402135-250MG PC402135-500MG
APOSPC402135-1GEA 939 CHF
APOSPC402135-1G APOSPC402135-250MG APOSPC402135-500MG
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₈H₄ClF₃N₂S
MW: 252,644 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28506297
CAS-Nummer: 1628317-85-0