7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC402130-1G PC402130-500MG
APOSPC402130-1GEA 2070 CHF
APOSPC402130-1G APOSPC402130-500MG
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
MW: 292,052 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756520
CAS-Nummer: 847900-73-6