3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC402126-1G PC402126-250MG
APOSPC402126-1GEA 843 CHF
APOSPC402126-1G APOSPC402126-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄F₃N·ClH
MW: 265,702 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02178940
CAS-Nummer: 1106940-96-8