4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC402124-1G
PC402124-250MG
APOSPC402124-1GEA
1360
CHF
APOSPC402124-1G
APOSPC402124-250MG
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₂F₃N·ClH MW: 263,687 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22378606 CAS-Nummer: 208989-34-8 |