3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 201 CHF
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formel: C₁₃H₈F₅NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18400452
CAS-Nummer: 867288-01-5