7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC402019-250MG PC402019-1G
APOSPC402019-250MGEA 602 CHF
APOSPC402019-250MG APOSPC402019-1G
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Formel: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25460309
CAS-Nummer: 548458-05-5