5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402014-250MG
PC402014-100MG
APOSPC402014-250MGEA
103
CHF
APOSPC402014-250MG
APOSPC402014-100MG
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂ MW: 265,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21602947 CAS-Nummer: 1374258-43-1 |