2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC401044-1G
PC401044-250MG
APOSPC401044-1GEA
289
CHF
APOSPC401044-1G
APOSPC401044-250MG
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₃H₇F₃N₂O MW: 264,203 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25970580 CAS-Nummer: 1065607-70-6 |