Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Lieferant: Apollo Scientific
PC401028-1G PC401028-5G
APOSPC401028-1GEA 311 CHF
APOSPC401028-1G APOSPC401028-5G
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Formel: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28122851
CAS-Nummer: 1672655-81-0