Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
PC400706-1G PC400706-5G
APOSPC400706-1GEA 105 CHF
APOSPC400706-1G APOSPC400706-5G
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄FNO₃
MW: 251.254 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11976639
CAS-Nummer: 845256-59-9