Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC400667-1G
PC400667-250MG
PC400667-500MG
PC400667-5G
APOSPC400667-1GEA
251
CHF
APOSPC400667-1G
APOSPC400667-250MG
APOSPC400667-500MG
APOSPC400667-5G
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O₃ MW: 286,207 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24369730 CAS-Nummer: 1432053-94-5 |