2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC400579-1G
PC400579-500MG
PC400579-5G
APOSPC400579-1GEA
326
CHF
APOSPC400579-1G
APOSPC400579-500MG
APOSPC400579-5G
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₆F₂N₂ MW: 144,122 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25476528 CAS-Nummer: 1346536-47-7 |