Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
PC400540-1G
PC400540-5G
APOSPC400540-1GEA
279
CHF
APOSPC400540-1G
APOSPC400540-5G
Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₄H₅FO₂ MW: 104,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972869 CAS-Nummer: 105919-34-4 |