2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Carboxy-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
PC400529-100MG PC400529-1G PC400529-250MG
APOSPC400529-100MGEA 472 CHF
APOSPC400529-100MG APOSPC400529-1G APOSPC400529-250MG
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₃ClFNO₂
MW: 199,566 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22690817
CAS-Nummer: 1258298-29-1