1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Benzyl-3,3-difluoro-4-oxopiperidine
PC400527-1G
PC400527-5G
APOSPC400527-1GEA
131
CHF
APOSPC400527-1G
APOSPC400527-5G
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one
Formel:
C₁₂H₁₃F₂NO MW: 225,235 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15526740 CAS-Nummer: 1039741-54-2 |