3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Cyano-3-fluoropiperidine
PC400522-250MG
PC400522-500MG
APOSPC400522-250MGEA
680
CHF
APOSPC400522-250MG
APOSPC400522-500MG
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile 95%
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile
Formel:
C₆H₉FN₂ MW: 128,147 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22690799 CAS-Nummer: 1265323-71-4 |