2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-3,4-diamino-5-fluoropyridine
PC400504-250MG PC400504-500MG
APOSPC400504-250MGEA 663 CHF
APOSPC400504-250MG APOSPC400504-500MG
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Formel: C₅H₅BrFN₃
MW: 206,016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19443191
CAS-Nummer: 1227958-29-3