2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)-4-hydroxy-5-nitropyridine
PC400192-1G PC400192-250MG PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA 1030 CHF
APOSPC400192-1G APOSPC400192-250MG APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Formel: C₆H₄F₂N₂O₃
MW: 190,104 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25481266
CAS-Nummer: 1805314-41-3