Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400191-1G PC400191-250MG PC400191-5G
APOSPC400191-1GEA 88.9 CHF
APOSPC400191-1G APOSPC400191-250MG APOSPC400191-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28657035
CAS-Nummer: 1698028-23-7