2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400188-1G PC400188-250MG
APOSPC400188-1GEA 122 CHF
APOSPC400188-1G APOSPC400188-250MG
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol
Formel: C₅H₃BrFNO
MW: 191.986 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519042
CAS-Nummer: 1093758-87-2