(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-3-methylpyridine-4-boronic acid
PC400180-1G
PC400180-250MG
PC400180-100MG
APOSPC400180-1GEA
436
CHF
APOSPC400180-1G
APOSPC400180-250MG
APOSPC400180-100MG
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Formel:
C₆H₇BFNO₂ MW: 154,935 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16611287 CAS-Nummer: 1451391-34-6 |