(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-methylamine hydrochloride
PC400178-1G
PC400178-250MG
APOSPC400178-1GEA
471
CHF
APOSPC400178-1G
APOSPC400178-250MG
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₇F₃N₂·ClH MW: 212,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117755 CAS-Nummer: 1185022-87-0 |