2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400175-1G
PC400175-250MG
APOSPC400175-1GEA
408
CHF
APOSPC400175-1G
APOSPC400175-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Formel:
C₆H₅BrFNS MW: 222,078 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26127752 CAS-Nummer: 1820608-42-1 |