6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400172-1G
PC400172-250MG
APOSPC400172-1GEA
144
CHF
APOSPC400172-1G
APOSPC400172-250MG
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel:
C₇H₅F₃N₄ MW: 202,137 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847748 CAS-Nummer: 1239648-22-6 |