5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400167-1G
PC400167-250MG
APOSPC400167-1GEA
394
CHF
APOSPC400167-1G
APOSPC400167-250MG
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20527917 CAS-Nummer: 1239463-43-4 |