(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400163-100MG PC400163-250MG
APOSPC400163-100MGEA 236 CHF
APOSPC400163-100MG APOSPC400163-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₆BrF₂NO₂
MW: 254.029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31621145
CAS-Nummer: 2231673-99-5