(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400162-100MG
PC400162-250MG
APOSPC400162-100MGEA
237
CHF
APOSPC400162-100MG
APOSPC400162-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₇BrF₂N₂O·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31621144 CAS-Nummer: 2231675-53-7 |