(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400158-100MG PC400158-250MG
APOSPC400158-100MGEA 262 CHF
APOSPC400158-100MG APOSPC400158-250MG
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₇H₈F₂N₂O·ClH
MW: 210,609 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31621138
CAS-Nummer: 2231672-97-0