2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400153-1G PC400153-250MG
APOSPC400153-1GEA 660 CHF
APOSPC400153-1G APOSPC400153-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Formel: C₉H₅F₃N₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13173240
CAS-Nummer: 403660-48-0