5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400138-250MG
PC400138-100MG
APOSPC400138-250MGEA
947
CHF
APOSPC400138-250MG
APOSPC400138-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel:
C₆H₅ClF₂N₂O MW: 194,567 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31621119 CAS-Nummer: 2231672-98-1 |