4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)picolinic acid
PC400110-100MG PC400110-250MG
APOSPC400110-100MGEA 506 CHF
APOSPC400110-100MG APOSPC400110-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27995942
CAS-Nummer: 1707365-38-5