tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400109-100MG PC400109-250MG
APOSPC400109-100MGEA 244 CHF
APOSPC400109-100MG APOSPC400109-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₅BrF₂N₂O₃
MW: 353,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31621153
CAS-Nummer: 2231674-30-7